Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, ≥98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 280 °C bis 285 °C |
| Chemischer Name oder Material | Eisen(III)-chloridhexahydrat |
| Schmelzpunkt | 37 °C |
| Farbe | Braun |
| pH | 1.8 (bei 10.00 g/ l25 °C) |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | FeCl3 · H2O |
| UN-Nummer | UN3260 |
| Formelmasse | 270.3 mol |
| Mehr anzeigen |