Learn More
Eisen(III)-Acetylacetonat, TRC
Artikelnummer. 30393118
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393118 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI775223250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) Acetylacetonate
CAS 14024-18-1
Summenformel C15H21FeO6
Menge 250 mg
Synonym (Acetylacetonato)iron(III), Acetope Fe(II), Ferric Acetylacetonate, Ferric tris(Acetoacetonate), Ferric tris(Acetylacetonate), Iron Acetylacetonate, Iron Triacetylacetonate, Iron Tris(2,4-pentanedionate), Iron tris(Acetoacetonate), Iron tris(acetylacetonate), Iron(3+) Acetylacetonate, Iron(III) Acetylacetonate, Iron(III) tris(2,4-pentanedionate), NSC 43622, Nacem Ferric, Nacem Ferric Iron, Nacem Iron, Nasem Ferric Iron, Tris(2,4-pentanedionato)iron, Tris(acetylacetonato)iron, Tris(acetylacetone)iron
InChI-Formel InChI=1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
SMILES CC1=O[Fe+3]23(O=C(C)C=C(C)[O-]2)(O=C(C)C=C(C)[O-]3)[O-]C(=C1)C
Molekulargewicht (g/mol) 353.17