Learn More
Eisen(III)2,4-Pentanedionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387367
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387367 100 g 100 Gramm
11397367 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012534.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Iron(III) 2,4-pentanedionate is used as a precatalyst and reagent in organic chemistry. It acts as a precursor for highly crystalline (Zn, Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films. It catalyzes the dimerization of isoprene to a mixture of 1,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene and 2,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene, ring-opening polymerization of 1,3-benzoxazine and catalyze the reaction of N-sulfonyl oxaziridines with olefins to form 1,3-oxazolidine products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-18-1
Summenformel C15H21FeO6
Molekulargewicht (g/mol) 353.17
MDL-Nummer MFCD00000020
InChI-Schlüssel AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym Iron(III) acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)iron(III)
IUPAC-Name iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt ∼183°C (decomposition)
Farbe Rot
Menge 100 g
Beilstein 4157960
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 353.17
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) 2,4-pentanedionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.