Learn More
Iron(II) Sulfide, Technical grade, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15652820 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15652820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 268704250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Technical Grade
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(Ii) Sulfide
Schmelzpunkt >1190°C
CAS 1317-37-9
Farbe Braun
Physikalische Form Powder
Menge 250 g
Summenformel FeS
MDL-Nummer MFCD00011013
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI-Schlüssel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
IUPAC-Name λ²-iron(2+) sulfanediide
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formelmasse 87.91g/mol
Güte Technisch
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.84g/mL at 25°C