Learn More
Eisen(II)-sulfid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(II) sulfide |
| Schmelzpunkt | 1195.0°C |
| Namenshinweis | -100 mesh |
| Farbe | Schwarz bis braun oder grau |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
| Strukturformel | FeS |
| Merck Index | 15, 4085 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s |
| Mehr anzeigen |