missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15631990 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15631990

Marke: Honeywell-Fluka 2154225G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥99,0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Eisen(II)-sulfatheptahydrat
Menge 5 g
Strukturformel FeSO4 · H2O
IUPAC-Name Eisen(2+); Sulfat; Heptahydrat
Formelmasse 278.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 14.6 mmHg (25 °C)
Dichte 1.898 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt