missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, ≥99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™

Catalog Number p-7120492
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O

Reagenzgütegrad, ≥99 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-Sulfatheptahydrat
Schmelzpunkt 64 °C
Farbe Blaugrün
pH 2.5 bis 4.0 (bei 50.00 g/l 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel FeSO4 · H2O
Formelmasse 278.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 14.6 mmHg (25 °C)
Dichte 1.898 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'