Learn More
Eisen(II)-Sulfat-Heptahydrat, 77–90 %, reinst, getrocknet, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10794561 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10794561 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10794561 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. I/1159/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 300°C
Schmelzpunkt 64°C
CAS 7782-63-0
Farbe Blau-Grün
pH 3 to 4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel FeH14O11S
MDL-Nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 14.6mmHg at 25°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eisen(II)-sulfat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.