Learn More
Eisen(II)-oxalat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495553
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11495553
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13479.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179.89 g/mol
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Fotoentwickler für Silberbromid-Gelatineplatten verwendet. Es verleiht optischem Glas (Sonnenbrille, Windschutz, Eisenbahnwaggon) eine grünlich braune Tönung, ist geeignet für dekorative Glaswaren, als Pigment für Kunststoffe, Farben und Lacke. Es dient als Reagenz.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Essigsäure.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Es ist nicht für diagnostische und therapeutische Zwecke bestimmt. Kontamination mit Oxidationsmitteln vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6047-25-2
Summenformel C2H4FeO6
Molekulargewicht (g/mol) 179.89
MDL-Nummer MFCD00150040 MFCD00012475
InChI-Schlüssel NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
IUPAC-Name Eisen(2+);oxalat;dihydrat
SMILES O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) oxalate dihydrate
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Menge 1000 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formelmasse 179.90 (143.87 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.