Learn More
Eisen(II,III)-oxid, 97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331769
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331769 1 kg 1 Kilogramm
11311769 5 kg 5 Kilogramm
11321769 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012374.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-61-9 | Fe3O4 | 231.53 g/mol
Mostly it is used as a black- pigment -catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning, whereas it is used as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymer, rubber, filler, building, construction, appliances, and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-61-9
Summenformel Fe3O4
Molekulargewicht (g/mol) 231.53
MDL-Nummer MFCD00011010
InChI-Schlüssel WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
IUPAC-Name diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II, III) oxide
Schmelzpunkt 1538°C
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formelmasse 231.54
Brechungsindex 3
Dichte 5.2 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II,III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.