Learn More
Eisen(II)-gluconat-Dihydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480398 500 g 500 Gramm
11470398 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24561.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22830-45-1
Summenformel C12H26FeO16
Molekulargewicht (g/mol) 482.17
MDL-Nummer MFCD00150872
InChI-Schlüssel OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Synonym iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
SMILES O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) gluconate dihydrate
Schmelzpunkt ∼140°C
Menge 500 g
IUPAC-Name Eisen;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;dihydrat
Formelmasse 482.19 (446.19 Anhydrous)
Reinheit (%) 94%