Learn More
Eisen(II)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328537 1 g 1 Gramm
11338537 10 g 10 Gramm
11348537 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035701.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
Iron(II) chloride is used in the synthesis of iron complexes like iron(II) hydroxide. It acts as a precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. It serves as a reducing agent in organic synthesis. Also, used as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, especially for wastes containing chromate. It is used as an intermediate, in pigments, processing aids and in solids separation agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-94-3
Summenformel Cl2Fe
Molekulargewicht (g/mol) 126.75
MDL-Nummer MFCD00011004
InChI-Schlüssel NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Spezifikation
Siedepunkt 1023°C
Chemischer Name oder Material Iron(II) chloride, Ultra dry
Schmelzpunkt 674°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Aussehen Off-white powder
Dampfdruck 13.3hPa at 700°C
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Dichte 3.16 g/cm3 at 20°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in benzene. Insoluble in ether.
Formelmasse 126.75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride, ultra dry
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.