Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, Honeywell
Artikelnummer. p-7071887 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15662070
Marke: Honeywell Research Chemicals 220299250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-10-9
Summenformel Cl2FeH8O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.805
MDL-Nummer MFCD00149709
InChI-Schlüssel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisenchlorid-Tetrahydrat, Eisen-II-chloridtetrahydrat, Eisen-Dichloridtetrahydrat, Eisenchlorid, Tetrahydrat, Dichloroiron-Wasser1/4, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-Name Dichloreisen;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-chloridtetrahydrat
Menge 250 g
Strukturformel FeCl2 · H2O
UN-Nummer 3260
Formelmasse 198.81 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte ReagentPlus™
Dampfdruck 10 mmHg (693 °C)