Learn More
Eisen(II)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11904191 25 g Glasflasche 25 Gramm
13418538 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389350250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-94-3
Summenformel Cl2Fe
Molekulargewicht (g/mol) 126.75
MDL-Nummer MFCD00011004
InChI-Schlüssel NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferrous chloride
IUPAC-Name λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Spezifikation
Siedepunkt 1026.0°C
Chemischer Name oder Material Iron(II) chloride
Schmelzpunkt 677.0°C
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel FeCl2
Merck Index 15,407
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 644g/L
Formelmasse 126.75
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.