Learn More
Eisen(II)-bromid, +98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10649643 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10649643
Marke: Thermo Scientific Acros 388720100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-46-0
Summenformel Br2Fe
Molekulargewicht (g/mol) 215.65
MDL-Nummer MFCD00016081
InChI-Schlüssel GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 937°C
Chemischer Name oder Material Iron(II) bromide
Schmelzpunkt 684°C
Farbe Schwarz bis Braun-Rot
Physikalische Form Puder oder Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Strukturformel FeBr2
Merck Index 15, 4069
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1090g/L
IUPAC-Name Eisen(2+);dibromid
Formelmasse 215.65
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.