Learn More
Eisen(II)2-Ethylhexanoat-Monoisopropoxid, 5 % w/v in Hexan
Artikelnummer. 11398548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398548 100 mL 100 Milliliter
11308558 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040584.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331686-36-3
Summenformel C11H24FeO3
Molekulargewicht (g/mol) 260.155
MDL-Nummer MFCD00798541
InChI-Schlüssel VRCGRDMZKVCBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide,in hexane, iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide w/v in hexane, iron ii 2-ethylhexanoate monoisopropoxide w/v in hexane
PubChem CID 121233721
IUPAC-Name 2-Ethylhexansäure;eisen;propan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CC(C)O.[Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1208
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 258.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in hexane
Physikalische Form Flüssig