Learn More
Eisen, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Spezifikation
Siedepunkt | 3000.0°C |
Chemischer Name oder Material | Iron |
Schmelzpunkt | 1535.0°C |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15,5137 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 55.84 |
Güte | ACS-Reagenz |