Learn More
Thermo Scientific™ IRL-1620
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ J66049.M¬
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437259
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
-30°C to -10°C
1819.93
1 mg
Light sensitive
Endothelin β Receptor Agonist IRL 1620; Suc-[Glu9, Ala11, 15] Endothelin-1 (8-21), human
Fest
IRL-1620
RUO - research use only
Suc-Asp-Glu-Glu-Ala-Val-Tyr-Phe-Ala-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke