Learn More
Irisches Moos Carrageen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421762 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11421762 1 kg
11401762 100 g
11411762 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421762 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210488691
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Lösung aus irischem Moos und Carrageen wird zur Unterdrückung der Immunantwort in vivo und in vitro über verschiedene Mechanismen eingesetzt.
  • Carrageene werden zur Unterdrückung der Immunantwort in vivo und in vitro eingesetzt, wobei die Mechanismen vermutlich einen selektiven zytopathischen Effekt auf Makrophagen beinhalten.
  • Alsι -,κ -, Undλ Da Carrageene unterschiedliche Sulfatierungsgrade aufweisen, können sie vergleichend auf Unterschiede in ihren schützenden, antiviralen und immunsuppressiven Aktivitäten untersucht werden.
  • Carrageen kann bei der Entwicklung von Biomaterialien wie Knochentransplantatersatzstoffen, zum Einschließen von Gefäßen wie Biobeads und als Verkapselungsvehikel für die Arzneimittelverabreichung verwendet werden.
  • Carrageen kann zur Entwicklung von Hydrogelen verwendet werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-07-1
MDL-Nummer MFCD00081480
Synonym Carrageenan, Gelatin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Irish Moss (Carrageenan)
Namenshinweis Überwiegend Kappa-Carrageenan mit weniger Lambda-Carrageenan.
Farbe Gelbbraun
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.