Learn More
Iridium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ir in 5 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iridium standard solution |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| CAS | 13569-57-8, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Dichte | 1.0200g/mL |
| Relative Dichte | 1.02 |
| Physikalische Form | Lösung |
| Summenformel | Cl3H6IrO3 |
| Konzentration | 990 to 1010 μg/mL of Ir(3+) in 10 to 20% HCl |
| Farbe | Rosa |
| Schmelzpunkt | -25.0°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iridium atomic absorption standard solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.