Learn More
Iridiumpulver, -22 mesh, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346837 1 g 1 Gramm
11336837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010746.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium powder
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion