Learn More
Iridium, Plasma-Standardlösung, Ir 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11495050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495050 500 mL 500 Milliliter
11318637 50 mL 50 Milliliter
11308637 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035752.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium
Geruch Characteristic
Dichte Approx. 1g/cm3
Physikalische Form Flüssig
Typ Analytical Standard
Menge 500 mL
Güte Specpure