Learn More
Iridium(IV)-oxid, Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Iridium(IV)-oxid wird in Verbindung mit anderen seltenen Oxiden bei der Beschichtung von Anodenelektroden für die industrielle Elektrolyse verwendet. Es wird auch in Mikroelektroden für die elektrophysiologische Forschung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iridium(IV) oxide powder |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1479 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 224.2 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dichte | 11.7 |