Learn More
Iridium(IV)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Ir 56.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11376568
Click to view available options
Menge:
0.25 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11376568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012184.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10025-97-5 | Cl4Ir | 334.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-97-5
Summenformel Cl4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 334.017
MDL-Nummer MFCD00016155
InChI-Schlüssel CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
IUPAC-Name Iridiumtetrachlorid
SMILES Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) chloride
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Glasige amorphe Stücke/Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid.
Formelmasse 334.01
Empfindlichkeit Hygroskopisch