Learn More
Iridium(IV)-bromid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 37.1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050800
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11398288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039493.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7789-64-2 | Br4Ir | 511.833 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-64-2
Summenformel Br4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 511.833
MDL-Nummer MFCD00049467
InChI-Schlüssel IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin
PubChem CID 14029372
IUPAC-Name Iridiumtetrabromid
SMILES Br[Ir](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) bromide
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 511.84
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.1% min.
Geruch Acrid