Learn More
Iridium(III)-Chlorid-Hydrat, schwarz, kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391648
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11391648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011030.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14996-61-3
Summenformel Cl3Ir
Molekulargewicht (g/mol) 298.57
MDL-Nummer MFCD00149750
InChI-Schlüssel DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name iridium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(III) chloride hydrate
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 298.56 (Anhydrous)