Learn More
Iridium(III)-Chlorid-Hydrat, schwarz, kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iridium(III) chloride hydrate |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
| Formelmasse | 298.56 (Anhydrous) |
| Geruch | Geruchsneutral |