Learn More
Iridium(III)-bromidhydrat, Ir 35.9 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048961
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11356618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012212.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 171769-74-7 | Br3Ir | 431.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171769-74-7
Summenformel Br3Ir
Molekulargewicht (g/mol) 431.93
MDL-Nummer MFCD00049466
InChI-Schlüssel HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(III) bromide hydrate
Schmelzpunkt 100°C (in -3H2O)
Physikalische Form kristallin
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Iridium(3+)hydrattribromid
Formelmasse 431.91 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 35.9% min.