Learn More
Irganox 1310 Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid |
| CAS | 20170-32-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C17H26O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic Acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic Acid, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan Fenozan Acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic Acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic Acid |
| SMILES | CC(C)(C(C=C(CCC(O)=O)C=C1C(C)(C)C)=C1O)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.39 |
| Menge | 100 mg |