missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 17732194
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17732194 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17732194 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA5120795

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: Mouse brain, Rat brain. The target is usually found in the following locations: Cytoplasm, Nucleus.

IRF3 Polyclonal antibody specifically detects IRF3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IRF3
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.831 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen IRF3
Gen-Zugriffsnummer P70671, Q14653
Gen-Alias C920001K05Rik; IIAE7; Interferon regulatory factor 3; IRF3; IRF-3; IRF3 (phospho S386); IRF3 (pS386); IRF3 (pSer386); IRF3 phospho; IRF3 phospho S386; IRF3 phospho Ser386; phospho IRF3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human IRF3
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 292892, 3661, 54131
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.