missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IREM-2 (CD300e) Mouse anti-Human, BV480, Clone: UP-H1, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 746302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IREM-2 (CD300e) Monoclonal antibody specifically detects IREM-2 (CD300e) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| IREM-2 (CD300e) | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| UP-H1 | |
| Brilliant Violet 480 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur