Learn More
IRAK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen IRAK4
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838284
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18221-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828284
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18221-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin-1 (IL-1) and lipopolysaccharide (LPS) induces cellular responses through IL-1 receptor (IL-1R) and Toll-like receptors (TLR). IL-1R-associated kinases (IRAK, IRAK2, and IRAK-M) regulate the activation of NF-kappa-B and MAP kinase (MAPK) by IL-1R/TLR. A novel member in the IRAK/Pelle family was recently identified and designated IRAK-4. Overexpression of IRAK-4 activates NF-kappa-B and MAPK pathways. IRAK-4 interacts with and phosphorylates IRAK-1. IRAK-4-deficient animals are completely resistant to the challenge with LPS. Animals and humans lacking IRAK-4 are impaired in their responses to viral and bacterial challenges. Members in IRAK/Pelle family play a central role in IL-1R/TLR mediated inflammatory responses and in innate immunity.
Spezifikation
Spezifikation
IRAK4
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8R4K2, Q9NWZ3
266632, 300177, 51135
IRAK4 Fusion Protein Ag12982
Primary
-20°C
IRAK4
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
IPD1, IRAK 4, IRAK4, NY REN 64, REN64
IRAK4
IgG
Antigen Affinity Chromatography