missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRAK4 Antibody (413613), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB39191X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IRAK4 Monoclonal antibody specifically detects IRAK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| IRAK4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 413613 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IPD1, IRAK-4, NY-REN-64, REN64, Renal carcinoma antigen NY-REN-64 | |
| E. coli-derived recombinant human IRAK4, Met1-Ser460, Accession # Q9NWZ3 | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase | |
| 51135 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur