Learn More
Implen™ IQ/OQ-Dokumentation für das NanoPhotometer™ NP80 inkl. Holmium-Glasfilter, Neutraldichte-Glasfilterset und Standardlösung
Alle ansehen Implen ProdukteBeschreibung
- Auch wenn das Implen NanoPhotometer™ als rekalibrierungsfrei gilt, können auch nicht regulierte Labors das IQOQ-Paket nutzen, da es zusätzliche Sicherheit bietet, dass das System ordnungsgemäß funktioniert und Daten hoher Qualität liefert.
- Das NanoPhotometer™ IQOQ-Paket besteht aus einem flüssigen und/oder festen NIST-rückverfolgbaren sekundären Standard und einem entsprechenden Excel-basierten Software-Werkzeug, je nach Gerätetyp.
- Der Flüssigstandard basiert auf einer bei 280 nm absorbierenden, ungiftigen Verbindung, um den Bereich abzudecken, der für Life-Science-Anwendungen am wichtigsten ist.
- Alle sekundären Standards werden mit einer Konformitätsbescheinigung geliefert.
- Die Excel-basierte Software erstellt einen automatisierten Bericht mit allen relevanten Daten für eine Prüfung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IQ/OQ für NanoPhotometer NP80 |
| Produkttyp | IQ/OQ-Dokumentation |
| Produktlinie | NanoPhotometer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wavescan |
| Enthält | Holmium- und Neutraldichte-Glasfilter |