Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UN260plus
Artikelnummer. 17520016 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit: UN260plus.
Artikelnummer. 17520016
Marke: Memmert™ UN260plusD00127
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Q/OQ-Dokument mit Temperaturverteilungsprüfung zu einem frei wählbaren Temperaturwert.
  • Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
  • PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UN260plus Ofen
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation
Enthält Prüfdaten