Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UF260plus
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit: UF260plus.
Beschreibung
- Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
- PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UF260plus Ofen |
| Produkttyp | IQ/OQ-Dokumentation |
| Enthält | Prüfdaten |