Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UF260
Artikelnummer. 17579125 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit: UF260.
Artikelnummer. 17579125
Marke: Memmert™ UF260D00127
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Q/OQ-Dokument mit Temperaturverteilungsprüfung zu einem frei wählbaren Temperaturwert.
  • Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
  • PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UF260 Ofen
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation
Enthält Prüfdaten