Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UF1060
Artikelnummer. 17518815 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit: UF1060.
Artikelnummer. 17518815
Marke: Memmert™ UF1060D00127
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Q/OQ-Dokument mit Temperaturverteilungsprüfung zu einem frei wählbaren Temperaturwert.
  • Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
  • PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UF1060 Ofen
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation
Enthält Prüfdaten