Learn More
Memmert™ IQ-Dokument mit Prüfdaten zum IN160
Artikelnummer. 17507455 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IN160 Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17507455 IN160 Inkubator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17507455 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IN160D00124
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
IQ-Dokument mit gerätespezifischen Funktionsprüfungsdaten zur Validierung durch den Kunden.
  • OQ/PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IN160 Inkubator
Produkttyp IQ-Dokument
Enthält Prüfdaten