Learn More
Melford IPTG [Isopropyl-β -D-Thiogalactopyranosid] Nicht-Säugetiere
Artikelnummer. 30017925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017925 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30017925 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. 2946I56000100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
IPTG wird mit X-GAL kombiniert, um lac+-Kolonien oder -Zellen in einem kolorimetrischen Test nachzuweisen. Unterscheidet Rekombinanten (weiß) von Nicht-Rekombinanten (blau) bei Klonierungsstrategien mit Vektoren wie Lambda-11, M13mp 18 und 19, pUC18 und 19, pUR222, das das lacZ-Gen enthält.
Spezifikation
Menge 100 g