Learn More
Memmert™ Kühllagerungsinkubator IPS mit Einzeldisplay
Artikelnummer. 15122463 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
115/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
15122463 115/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15122463 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IPS260
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 14 °C bis 45 °C
  • Temperaturbereich von +14 °C bis +45 °C
  • 2 Modellgrößen (256 und 749 Liter Volumen)
  • 1 Modellvariante: SingleDISPLAY
  • Serienmäßige Doppeltüren: Vermeidung von Kontamination und Temperatureinbrüchen und gleichzeitig optimale Sicht auf die Ladung durch voll verglaste Innentüren
  • Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für einen schnellen Energietransport und eine optimale Temperaturverteilung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kapazität (metrisch) 256 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Material Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl
Steckertyp Deutscher Typ
Temperaturbereich (metrisch) 14°C to 45°C
Typ Gekühlter Inkubator
Display Hochauflösendes TFT-Farbdisplay
Enthält Werkskalibrierungszertifikat für 18 °C und 25 °C
Anzahl Türen 2
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 824 B x 1183 H mm
Breite (metrisch) 824 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1183 mm
Innenhöhe (metrisch) 800 mm
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Versandgewicht (metrisch) 161 kg
Gewicht (metrisch) 110 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 550 W
Spannung 115/230 V
Frequenz 50/60 Hz