Learn More
Invitrogen™ iPrep™ forensische Karte für gDNA
Beskrivning
Die iPrep Protokollkarte ist eine Flash-Speicherkarte mit 512 KB. Jede iPrep Protokollkarte verfügt über ein vorprogrammiertes Aufreinigungsprotokoll, das alle verwendeten Reagenzien und die Inkubationszeit steuert.
Die folgenden iPrep™ Protokollkarten sind bei Invitrogen erhältlich:
- iPrep™ Forensic Card für die Verwendung mit dem iPrep ChargeSwitch Forensic Kit und dem iPRep™ ChargeSwitch gDNA Buccal Kit
-iPrep™ Tissue Card zur Verwendung mit dem iPrep ChargeSwitch Tissue Kit
- iPrep(TM) Blood Card für die Verwendung mit dem iPrep PureLink Blood Kit
Die folgenden iPrep™ Protokollkarten sind bei Invitrogen erhältlich:
- iPrep™ Forensic Card für die Verwendung mit dem iPrep ChargeSwitch Forensic Kit und dem iPRep™ ChargeSwitch gDNA Buccal Kit
-iPrep™ Tissue Card zur Verwendung mit dem iPrep ChargeSwitch Tissue Kit
- iPrep(TM) Blood Card für die Verwendung mit dem iPrep PureLink Blood Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | iPrep™ forensische Karte für gDNA |
| Format | Karte |
| Beschreibung | iPrep™ forensische Karte für gDNA, je 1, Kartentyp, 512-KB-Speicherkarte, mit Flash, Lagerung bei Raumtemperatur, Verwendung mit iPrep™ Aufreinigungsgerät, ideal für die automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung sowie DNA-Extraktion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IPrep™ Aufreinigungsgerät |
| Menge | Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?