Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Karte: Buffy-Coat
Artikelnummer. 10368393
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10368393 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10368393 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IS10015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
iPrep™ Karte: Buffy-Coat
Die iPrep™ Karte: Buffy Coat ist eine Flash-Speicherkarte, die mit dem Aufreinigungsprotokoll zur Isolierung von gDNA aus bis zu 300 µl Buffy-Coat vorprogrammiert ist. Mit diesem Protokoll können Sie 20 bis 50 µl hochreine gDNA erhalten, die für die empfindlichsten Multiplex-PCR-Anwendungen geeignet ist.
Folgende iPrep™ Protokollkarten sind ebenfalls erhältlich:
- iPrep™ Karte: Buffy-Coat
iPrep™ Karte: gDNA Blut
iPrep™ Karte: Gesamt-RNA
iPrep™ Karte: gDNA Gewebe
- iPrep™ Karte: Forensik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp iPrep™ Buffy-Coat-Karte
Format Karte
Beschreibung iPrep™ Buffy-Coat-Karte, je 1, Kartentyp, 20 bis 50 μg Ausbeute, mit Flash, Lagerung bei Raumtemperatur, Verwendung mit iPrep™ Aufreinigungsgerät, ideal für die automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung sowie DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse
Zur Verwendung mit (Geräte) IPrep™ Aufreinigungsgerät
Menge Je 1