Learn More
Memmert™ Inkubator IPP mit Peltier-Kühlung und zweifachem Display
Artikelnummer. 13460229 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
230/115 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
13460229 230/115 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13460229 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IPP750plus
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
  • TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Die Prozesszeit beginnt erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
  • Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte
  • Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
  • Programmspeicherung bei Stromausfall
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Optischer und akustischer Alarm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kapazität (metrisch) 749 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Material Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl
Steckertyp Deutscher Typ
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Typ Gekühlter Inkubator
Display Hochauflösendes TFT-Farb-Doppeldisplay mit Touchscreen
Enthält Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C
Anzahl Türen 2
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 1726 H x 1224 B x 874 T (mm)
Breite (metrisch) 1224 mm
Innenbreite (metrisch) 1040 mm
Höhe (metrisch) 1726 mm
Innenhöhe (metrisch) 1200 mm
Innentiefe (metrisch) 600 mm
Versandgewicht (metrisch) 279 kg
Gewicht (metrisch) 208 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 1.2 W
Spannung 230/115 V
Frequenz 50/60 Hz