Learn More
Memmert™ Inkubator IPP mit Peltier-Kühlung und einzelnem Display
Artikelnummer. 13454079 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
108 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13454079 108 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13454079 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IPP110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
  • Temperaturbereich von 0 bis +70 °C
  • 5 Modellgrößen (32 bis 749 Liter Volumen)
  • 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • Standardmäßige Doppeltüren bei allen Modellen: Verhindert Kontamination und Temperaturabfälle und ermöglicht gleichzeitig optimale Sicht auf den empfindlichen Inhalt durch die große Glasinnentür
  • Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für schnellen Energietransfer und optimale Temperaturverteilung
Warranty
Drei Jahre für dieses Sortiment von sieben Artikeln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kapazität (metrisch) 108 l
Kammermaterial Edelstahl
Material Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Steckertyp Deutscher Typ
Temperaturbereich (metrisch) 0°C to 70°C
Typ Refrigerated Incubator
Display Hochauflösendes TFT-Farbdisplay
Enthält Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C
Anzahl Türen 2
Temperaturgenauigkeit 0.1 ° °C
Abmessungen (T x B x H) innen 400 x 560 x 480 mm
Breite (metrisch) 745 mm
Innenbreite (metrisch) 560 mm
Höhe (metrisch) 864 mm
Innenhöhe (metrisch) 480 mm
Innentiefe (metrisch) 400 mm
Versandgewicht (metrisch) 103 kg
Gewicht (metrisch) 78 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 650 W
Spannung 230/115 V
Frequenz 50/60 Hz