Learn More
Memmert™ IPP Refrigerated Incubator with Peltier Cooling, 256 L, Stainless Steel
Artikelnummer. 13487457 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
230/115 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
13487457 230/115 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13487457 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IPP260
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
  • Temperaturbereich von 0 bis +70 °C
  • 5 Modellgrößen (32 bis 749 Liter Volumen)
  • 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • Standardmäßige Doppeltüren bei allen Modellen: Verhindert Kontamination und Temperaturabfälle und ermöglicht gleichzeitig optimale Sicht auf den empfindlichen Inhalt durch die große Glasinnentür
  • Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für schnellen Energietransfer und optimale Temperaturverteilung
Warranty
Drei Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kapazität (metrisch) 256 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Steckertyp Deutscher Typ
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Typ Gekühlter Inkubator
Display Hochauflösendes TFT-Farbdisplay
Enthält Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C
Anzahl Türen 2
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 640 x 800 mm
Breite (metrisch) 824 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1183 mm
Innenhöhe (metrisch) 800 mm
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Versandgewicht (metrisch) 164 kg
Gewicht (metrisch) 113 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 820 W
Spannung 230/115 V
Frequenz 50/60 Hz