missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IPP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17151894 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17151894 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17151894 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5114035

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EMQGLIYVIG GISNEGIELR SFEVYDPLSK RWSPLPPMGT RRAYLGVAAL For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%.

The protein encoded by this gene is a member of the kelch family of proteins, which is characterized by a 50 amino acid repeat which interacts with actin. Transcript variants have been described but their full-length nature has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IPP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen IPP
Gen-Zugriffsnummer Q9Y573
Gen-Alias Actin-binding protein IPP; IAP promoted placental; intracisternal A particle-promoted polypeptide; IPP; kelch-like family member 27; kelch-like protein 27; KLHL27
Gensymbole IPP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human IPP (aa 434-483).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3652
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.