Learn More
Ipidacrine Hydrochloride Hydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ipidacrine Hydrochloride Hydrate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16N2.ClH.H2O/c13-12-8-4-1-2-6-10(8)14-11-7-3-5-9(11)12;;/h1-7H2,(H2,13,14);1H;1H2 |
| Formelmasse | 242.1186 |
| Reinheit (%) | >95% |