Learn More
Cytiva IPG-Puffer
Artikelnummer. 10554565 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
3 bis 10
3 bis 10 nichtlinear
3 bis 11 nichtlinear
4 bis 7
6 bis 11
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
10554565 6 bis 11 1 Milliliter
10534565 4 bis 7 1 Milliliter
10084334 3 bis 10 1 Milliliter
10544565 3 bis 10 nichtlinear 1 Stück
10014104 3 bis 11 nichtlinear 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10554565 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17600178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.65 CHF
    88.40 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 3.25 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzeugen einer gleichmäßigeren Leitfähigkeit entlang des Immobiline™ DryStrip während der Fokussierung. IPG-Puffer von Cytiva sind ampholythaltige Puffer, die für die Verwendung mit Immobiline™ DryStrip-Gelen entwickelt wurden.
  • Hintergrundfärbung stellt kein Problem mehr dar
  • Zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit mit Immobiline DryStrip-Gelen verwenden
  • Gewährleistet optimale Bedingungen für die IEF-Trennung
  • Hohe Proben-Ladekapazität, verbesserte Auflösung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, Proteine mit geringer Abundanz zu erkennen, wenn sie mit Immobiline DryStrip-Gelen verwendet werden
Bestellinformation
Lieferung in 1-ml-Portionen Wasser; Bestellung Immobiline Drystrip-Gele werden separat aufgetragen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos bis hellgelb
pH-Bereich 6 bis 11
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) IEF, 2-D-Elektrophorese
Menge 1 ml
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Produkttyp IPG-Puffer
Zur Verwendung mit (Geräte) Immobiline DryStrip-Gele