Beschreibung
- Hintergrundfärbung stellt kein Problem mehr dar
- Zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit mit Immobiline DryStrip-Gelen verwenden
- Gewährleistet optimale Bedingungen für die IEF-Trennung
- Hohe Proben-Ladekapazität, verbesserte Auflösung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, Proteine mit geringer Abundanz zu erkennen, wenn sie mit Immobiline DryStrip-Gelen verwendet werden
Bestellinformation
Lieferung in 1-ml-Portionen Wasser; Bestellung Immobiline Drystrip-Gele werden separat aufgetragen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| pH-Bereich | 4 bis 7 |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IEF, 2-D-Elektrophorese |
| Menge | 1 ml |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Produkttyp | IPG-Puffer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Immobiline DryStrip-Gele |